Pipette tips, macro
Standard, macrovolume, 500 - 1200 µl, -, Pipette elettroniche SofTouch™ da 1200 μl, 10 rack da 96
Codice catalogo HAMI11009-18
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Confezione:10 rack da 96
- Sterili:-
- Volume:500 - 1200 µl
- Stile punta:Standard, macrovolume
- Per uso con:Pipette elettroniche SofTouch™ da 1200 μl