Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Certificates
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
8 varianti
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Product Family Options
Silicone
Informazioni sul prodotto
  • Per
    Disponibilità
    Price
  • Flange piatte DN 60
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.60
    SFr. 15.60
    1 * 1 ST
       SFr. 15.60
  • Flange piatte DN 100
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.10
    SFr. 25.10
    1 * 1 ST
       SFr. 25.10
  • Flange piatte DN 150
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 49.50
    SFr. 49.50
    1 * 1 ST
       SFr. 49.50
  • Flange piatte DN 200
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 61.00
    SFr. 61.00
    1 * 1 ST
       SFr. 61.00
Silicone, PTFE-coated
Informazioni sul prodotto
  • Per
    Disponibilità
    Price
  • Flange piatte DN 60
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.80
    SFr. 46.80
    1 * 1 ST
       SFr. 46.80
  • Flange piatte DN 100
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 54.90
    SFr. 54.90
    1 * 1 ST
       SFr. 54.90
  • Flange piatte DN 150
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 66.60
    SFr. 66.60
    1 * 1 ST
       SFr. 66.60
  • Flange piatte DN 200
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 1 ST
       SFr. 114.00