1,2-Dibromobenzene
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLEM50788561
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
1,2-Dibromobenzene
Codice catalogo MOLEM50788561
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 583-53-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:583-53-9
- Formula:C₆H₄Br₂
- Numero MDL:MFCD00000057
- Molecular Weight:235.91 g/mol
- Punto di ebollizione:224 °C (1013 hPa)
- Densità:1,956 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:209-507-3
- UN:3082
- ADR:9,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g