9,10-Diphenylanthracene
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE23026231-5G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
9,10-Diphenylanthracene
Codice catalogo MOLE23026231-5G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 1499-10-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:1499-10-1
- Formula:C₂₆H₁₈
- Numero MDL:MFCD00001253
- Molecular Weight:330.43 g/mol
- Punto di ebollizione:485 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:245 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:216-105-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g