ContactUsLinkComponent
Guanti resistenti ai prodotti chimici, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*, finitura antiscivolo
undefined
Guanti resistenti ai prodotti chimici, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*, finitura antiscivolo
  • Catalog No:
  • 112-3160
  • 112-3158
  • 112-3157
  • 112-3161
  • 112-3159
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Finitura:
  • Reverse lozenge
  • Reverse lozenge
  • Reverse lozenge
  • Reverse lozenge
  • Reverse lozenge
  • Spessore delle dita:
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • Norma EN:
  • EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
  • EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
  • EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
  • EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
  • EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together