Stopcocks for desiccators
Rubinetto con valvola a spillo, in PTFE, cono 24/29, apertura 0-4 mm, NOVUS
Codice catalogo BRND82415
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Stopcocks made of borosilicate glass 3.3 are suitable for Novus desiccators with lid socket.
- Lateral venting helps to reduce turbulence
- Nozzle with outer Ø 10 mm
Specifiche
- Per:NOVUS
- Descrizione:Rubinetto con valvola a spillo, in PTFE, cono 24/29, apertura 0-4 mm