Stopcocks for burettes, lateral
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Informazioni su questo articolo
Lateral burette stopcock, made of borosilicate glass, with glass key, clear glass.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
3 varianti
Product Details & Documents
Lateral burette stopcock, made of borosilicate glass, with glass key, clear glass.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..