Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti per polveri
Imbuti per polveri
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Imbuti per polveri
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Imbuti per polveri
Imbuti per polveri
5 varianti
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø esterno imbuto
    Lunghezza
    Lunghezza asta
    Disponibilità
    Price
  • HIRS7760101
    15 mm stem I-Ø
    15 mm stem I-Ø
    65 mm
    68 mm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 35.60
    SFr. 35.60
    1 * 10 ST
       SFr. 35.60
  • HIRS7760102
    21 mm stem I-Ø
    21 mm stem I-Ø
    80 mm
    76 mm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 49.90
    SFr. 49.90
    1 * 10 ST
       SFr. 49.90
  • HIRS7760104
    26 mm stem I-Ø
    26 mm stem I-Ø
    120 mm
    110 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 64.30
    SFr. 64.30
    1 * 10 ST
       SFr. 64.30
  • HIRS7760105
    28 mm stem I-Ø
    28 mm stem I-Ø
    150 mm
    138 mm
    22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 43.40
    SFr. 43.40
    1 * 5 ST
       SFr. 43.40
  • HIRS7760103
    22 mm stem I-Ø
    22 mm stem I-Ø
    100 mm
    94 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 51.20
    SFr. 51.20
    1 * 10 ST
       SFr. 51.20