Orders LinkContactUsLinkComponent
Multidishes, Nunc™ UpCell™ surface
Multidishes, Nunc™ UpCell™ surface
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Multidishes, Nunc™ UpCell™ surface
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Multidishes, Nunc™ UpCell™ surface
Multidishes, Nunc™ UpCell™ surface
5 varianti
Product Details & Documents
The UpCell™ surface is a temperature-responsive cell culture surface that enables harvesting of cells with high viability and intact surface proteins for culture passaging, single-cell analyses and cell transplantation research. The UpCell™ surface enables harvesting of cell sheets and creation of 3D tissue models held together by normal cell junctions and extracellular matrix deposited by the cells.
  • No trypsinisation - cell surface proteins are preserved
  • High cell viability without scraping
  • Releases adherent cells by reduction of temperature of the cell culture
  • Requires minimal hands-on time
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Superficie coltura
    Volume di lavoro raccomandato
    Disponibilità
    Price
  • 734-2252
    Multidish a 6 pozzetti, UpCell™, ventilato
    Multidish a 6 pozzetti, UpCell™, ventilato
    9,6 cm²
    3,0 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 438.00
    SFr. 438.00
    1 * 6 ST
       SFr. 438.00
  • 734-2380
    Multidish a 12 pozzetti, UpCell™, ventilato
    Multidish a 12 pozzetti, UpCell™, ventilato
    3,5 cm²
    2,0 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 441.00
    SFr. 441.00
    1 * 6 ST
       SFr. 441.00
  • 734-2379
    Multidish a 24 pozzetti, UpCell™, ventilato
    Multidish a 24 pozzetti, UpCell™, ventilato
    1,9 cm²
    1,0 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 441.00
    SFr. 441.00
    1 * 6 ST
       SFr. 441.00
  • 734-2378
    Multidish a 48 pozzetti, UpCell™, ventilato
    Multidish a 48 pozzetti, UpCell™, ventilato
    1,1 cm²
    0,5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 443.00
    SFr. 443.00
    1 * 6 ST
       SFr. 443.00
  • 734-2377
    Multidish a 96 pozzetti, UpCell™, ventilato
    Multidish a 96 pozzetti, UpCell™, ventilato
    0,33 cm²
    0,2 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 8 ST
    1 * 8 ST - SFr. 619.00
    SFr. 619.00
    1 * 8 ST
       SFr. 619.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Membrane supports for Nunc™ 12-well multidishes with UpCell™ surface
    Membrane supports for Nunc™ 12-well multidishes with UpCell™ surface
    NUNC174922
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST - SFr. 60.00