Tetracloroetilene ≥99.8%, ULTRA RESI-ANALYZED® per analisi organiche in tracce, per spettrofotometria IR, J.T.Baker®
Codice catalogo 9360-03
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:4 L
- Seq:5162
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.8 %
- Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC):≥99.8 %
- Infrared Absorbance Test: Hydrocarbon (exclusive of stabilizer):≤5 ppm
- Residue after Evaporation:≤10 ppm
- Chloride (Cl):≤1.0 ppm
- Titrable Acid (µeq/g):≤0.5
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.005 %
- Free Halogen (ASTM-D 4755):Passes Test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:165.83 g/mol
IndexMerck:12,09332
Punto di ebollizione:121.1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–22 °C
Densità:1.63 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:204-825-9
UN:1897
ADR:6.1,III
:Packaged under inert gas.
:GHS08
:GHS09
Numero CAS:127-18-4
Formula:C₂Cl₄
Numero MDL:MFCD00000834