Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Nome del fornitore:   IKA
Vortex mixers, lab dancer
Nome del fornitore:  IKA
Certificates
Vortex mixers, lab dancer
1 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 444-0020
  • 442-0021
  • 444-0664
  • Modello:
  • lab dancer
  • lab dancer
  • lab dancer
  • Movimento di agitazione:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Ampiezza di agitazione:
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • Intervallo di velocità:
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • Capacità max.:
  • 0,1 kg, including attachment
  • 0,1 kg, including attachment
  • 0,1 kg, including attachment
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • Ø×H:
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • Volume di miscelazione max.:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • 50 ml
  • Ø max. dei tubi (mm):
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Peso:
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 444-0020
    Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
    Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 319.00
    SFr. 319.00
    1 * 1 ST
       SFr. 319.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0020
    Modello
    lab dancer
    Movimento di agitazione
    Orbital
    Ampiezza di agitazione
    4,5 mm
    Intervallo di velocità
    2800 min⁻¹ fixed
    Capacità max.
    0,1 kg, including attachment
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Volume di miscelazione max.
    50 ml
    Ø max. dei tubi (mm)
    30 mm
    Peso
    0,55 kg
  • 442-0021
    Vortex mixer, lab dancer, UK-plug
    Vortex mixer, lab dancer, UK-plug
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    442-0021
    Modello
    lab dancer
    Movimento di agitazione
    Orbital
    Ampiezza di agitazione
    4,5 mm
    Intervallo di velocità
    2800 min⁻¹ fixed
    Capacità max.
    0,1 kg, including attachment
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Volume di miscelazione max.
    50 ml
    Ø max. dei tubi (mm)
    30 mm
    Peso
    0,55 kg
  • 444-0664
    Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
    Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0664
    Modello
    lab dancer
    Movimento di agitazione
    Orbital
    Ampiezza di agitazione
    4,5 mm
    Intervallo di velocità
    2800 min⁻¹ fixed
    Capacità max.
    0,1 kg, including attachment
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Volume di miscelazione max.
    50 ml
    Ø max. dei tubi (mm)
    30 mm
    Peso
    0,55 kg