Tubi di ingresso gas con rubinetto a valvola
Codice catalogo 201-2612
Nome del fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Specifiche
- Dimensione cono:14/23 NS
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
DURAN®, borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With valve stopcock for dosing, with glass olive (angle: 90°), with cone NS14/23, tube length from top of the joint: approx. 150 mm.