Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
trans-2-Hexenal

trans-2-Hexenal

Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE26707969-100G
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
trans-2-Hexenal
Codice catalogo MOLE26707969-100G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  6728-26-3
trans-2-Hexenal

Glass bottle for solids, 100 g

Numero CAS:  6728-26-3
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
  • Numero CAS:6728-26-3
  • Formula:C₆H₁₀O
  • Numero MDL:MFCD00007008
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Punto di ebollizione:147 °C (1013 hPa)
  • Densità:0,846 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:229-778-1
  • UN:1989
  • ADR:3,III
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..