Raccordi di distillazione con bolla di distillazione
Nome del fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Certificati
Informazioni su questo articolo
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With two vertical NS cones and splash head.
Frequently Bought Together