Panni abrasivi, per applicazioni gravose, 7440, Scotch-Brite™
MMMA07440
: 3M
- Colore:marrone
- L×L:224×158 mm
- Conf:20
Panno abrasivo denso e fitto, il più aggressivo e durevole per una rimozione rapida e completa. Ideale per operazioni di pulizia, sbavatura e finitura pesanti. Utilizzabile a mano, con supporto o con smerigliatrice in linea.
- Per eliminare rapidamente contaminanti e ossidazioni nelle applicazioni di pulizia e finitura più complesse
- Prestazioni simili alla lana di vetro di grado 4
Minerale abrasivo: ossido di alluminio di grado medio.