Inserti auricolari riutilizzabili, E-A-R™ Tracer™
Inserti auricolari, sagomati, con cordoncino blu, blu, U*
Codice catalogo 111-0726
Nome del fornitore: 3M
Vai a
Product Details & Documents
Gli esclusivi inserti auricolari E-A-R™ Tracer™ di misura unica sono adatti alla maggior parte dei condotti uditivi e forniscono un'attenuazione elevata. Sono inoltre dotati di cordoncino in metallo rilevabile al metal detector e sono quindi ideali per l'industria alimentare. Gli inserti a tripla flangia sono realizzati in materiali flessibili sagomati che si adattano alle orecchie.
- Lavabili e riutilizzabili, semplici da pulire
- Lo stelo più lungo semplifica l'inserimento
- Realizzati in gomma siliconica morbido di lunga durata, con cordoncino
SNR: 32 dB (Tracer™)/20 dB (Tracer™ 20).
Certifications: EN 352-2
Attenzione: * One size fits all.
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:Inserti auricolari, sagomati, con cordoncino blu
- Taglia:U*