Agitatore Vortex, VORTEX 1
VORTEX 1, spina EU/UK/CH
Codice catalogo 444-0665
Nome del fornitore: IKA
Vai a
Product Details & Documents
Agitatore per provette con funzione "touch" e velocità regolabile all'infinito da 1000 a 2800 min⁻¹. Ideali per la miscelazione di piccoli campioni. Struttura superiore e portaprovette in plastica inerte, il fondo dell'unità è in zinco pressofuso rivestito.
- Piccolo, compatto e affidabile
- Progettato per contenitori di piccole dimensioni con Ø fino a 30 mm, ad esempio provette e provette per centrifuga
- Ottima azione miscelante
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 40
Informazioni per l'ordine: fornito con kit di alimentazione da 12 V.
Specifiche
- Descrizione:VORTEX 1, spina EU/UK/CH
- Seq:01
- Cat. No.:444-0665
- Ampiezza di agitazione:4,5 mm
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:1,2/0,8 W
- Peso:0,55 kg
- Intervallo di velocità:1000 - 2800 min⁻¹
- Modello:VORTEX 1
- Capacità max.:0,1 kg (attacco incluso); 100 ml
- Movimento di agitazione:Orbitale
- L×P×A:95×110×70 mm