Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentano
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
n-Pentano
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
n-Pentano
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Pentane
  • Numero CAS:109-66-0
  • Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • IndexMerck:13,07193
  • Punto di ebollizione:35…36 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–130 °C
  • Densità:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–40 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 37.10
    SFr. 37.10
    1 * 1 L
       SFr. 37.10
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 63.50
    SFr. 63.50
    1 * 2,5 L
       SFr. 63.50
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 159.00
    SFr. 159.00
    1 * 10 L
       SFr. 159.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource