n-Pentano 99+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:109-66-0
:
Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
Numero MDL:MFCD00009498
:72.15 g/mol
IndexMerck:13,07193
Punto di ebollizione:36 °C (760 mmHg)
Punto di fusione:–130 °C
Densità:0.626 g/cm³
Punto di infiammabilità:–49 °C
EINECS:203-692-4
UN:1265
ADR:3,II
REACH:01-2119459286-30
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.01 %
- GC:≥99.0 %
- UV:at 230 nm A: ≤0.03
- Non-volatile matter:≤0.0003 %
- Free acid (CH3COOH):≤0.0005 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together