Septum caps, Nalgene®
38 - 430, PP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Septum caps, Nalgene®
Codice catalogo 391-0073
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Polypropylene closure with thermoplastic elastomer septum.
- Use with 18-gauge or smaller needles
For Nalgene bottles with 38-430 threaded mouth.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Dimensione tappo:38 - 430
- Materiale:PP
- Cat. No.:391-0073
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement