Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand for burettes
Stand for burettes
Piastra di base con asta di supporto burette (Lר: 505×12 mm), 210×155 mm, Burette automatiche compatte
Codice catalogo BRND23882
Nome del fornitore:   Brand
Stand for burettes
Codice catalogo BRND23882
Nome del fornitore:  Brand
Stand for burettes
Stand for burettes
Piastra di base con asta di supporto burette (Lר: 505×12 mm), 210×155 mm, Burette automatiche compatte
Price
SFr. 189.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP (baseplate) and stainless steel (support rod).
  • Baseplate (L×W: 210×155 mm) with rubber feet which minimise sliding and protect the bench-top
  • Support rod (Lר: 505×12 mm) made of stainless steel
Specifiche
  • Per:
    Burette automatiche compatte
  • Descrizione:
    Piastra di base con asta di supporto burette (Lר: 505×12 mm)
  • L×L:
    210×155 mm