Termociclatori, Mastercycler® pro
Catalog # EPPE6324000.540
Supplier: EPPENDORF
Specifications
- Pendenza:+
- Range di temperatura:4...99 °C
- Descrizione:Mastercycler pro 384 e pannello di controllo, 230 V, spina UK
- Seq:02
- Modello:pro 384
- L×P×A:260×415×370 mm
- Omogeneità blocco:≤ ±0,3 °C
- Range di temperatura del gradiente:30...99 °C
- Interfaccia:1 x Centronics®, 1 x RS232, control panel, one each of CAN_in/CAN_out
- Range della temperatura coperchio:37...110 °C
- Capacità campioni:1 PCR plate 384
- Peso:18,5 kg
- Alimentazione di rete:950 W
- Conf:1