n-Esadecano, TECHNICAL
bottiglia in vetro, 250 mL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esadecano, TECHNICAL
Codice catalogo 24556.230
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 544-76-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hexadecane, Cetane
- Numero CAS:544-76-3
- Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- Numero MDL:MFCD00008998
- Molecular Weight:226.45 g/mol
- Punto di ebollizione:287 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:18 °C
- Densità:0,77331 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:135 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-878-9
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto250 ml Glass bottle for liquids DIN 32 (ZPACK13415030)
Packaging Information
spec_VWRC24556.230.pdf
Product specification
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Identificazione:Conforme
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:250 mL