n-Esadecano ≥99.5%
Informazioni su questo articolo
Purity: 99.5+% CAS No.: 544-76-3 Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3 Formula Weight: 226.45 Flash Point: 135°(275°F) Physical Form: Liquid Density: 0.773 Refractive Index: 1.4345 Appearance: Colourless Melting Point: 18° Boiling Point: 287° Beilstein Reference: 1736592 MDL No.: MFCD00008998
- Numero CAS:544-76-3
- Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- Numero MDL:MFCD00008998
- Molecular Weight:226.45 g/mol
- Punto di ebollizione:287 °C
- Punto di fusione:18 °C
- Densità:0,773
- Punto di infiammabilità:135 °C (275 °F)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-878-9
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 544-76-3 Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3 Formula Weight: 226.45 Flash Point: 135°(275°F) Physical Form: Liquid Density: 0.773 Refractive Index: 1.4345 Appearance: Colourless Melting Point: 18° Boiling Point: 287° Beilstein Reference: 1736592 MDL No.: MFCD00008998
- Numero CAS:544-76-3
- Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- Numero MDL:MFCD00008998
- Molecular Weight:226.45 g/mol
- Punto di ebollizione:287 °C
- Punto di fusione:18 °C
- Densità:0,773
- Punto di infiammabilità:135 °C (275 °F)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-878-9