Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Esadecano 99%, puro
n-Esadecano 99%, puro
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
n-Esadecano 99%, puro
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hexadecane, Cetane
  • Numero CAS:544-76-3
  • Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numero MDL:MFCD00008998
  • Molecular Weight:226.45 g/mol
  • Punto di ebollizione:287 °C (760 mmHg)
  • Punto di fusione:18 °C
  • Densità:0,773 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:135 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-878-9
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid or solid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %