Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano, Supelco®
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Merck
n-Eptano, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
n-Eptano, Supelco®
n-Eptano, Supelco®
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  high purity solvents
  • Numero CAS:142-82-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009544
  • Molecular Weight:100.20 g/mol
  • IndexMerck:13,04679
  • Punto di ebollizione:98,4 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–90,6 °C
  • Densità:0,6838 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–4 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:1206
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:205-563-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle
    5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 179.00
    SFr. 179.00
    1 * 5 mL
       SFr. 179.00
  • bottiglia in vetro
    50 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - SFr. 504.00
    SFr. 504.00
    1 * 50 mL
       SFr. 504.00