Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano
Marketsource
 :   Roth Carl
n-Eptano
 :  Roth Carl
Marketsource
n-Eptano
n-Eptano
 :  high purity solvents
  •  :142-82-5
  •  :H₃C(CH₂)₅CH₃
  •  :MFCD00009544
  •  :100.20 g/mol
  •  :13,04679
  •  :98,4 °C (1013 hPa)
  •  :–90,6 °C
  •  :0,6838 g/cm³ (20 °C)
  •  :–4 °C
  •  :Ambiente
  •  :205-563-8
  •  :1206
  •  :3,II
Product Family Options
  • Tipo di conf.
    Conf
  • bottiglia in vetro
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 105.00 SFr.
    105.00 SFr.
    1 * 1 L
       105.00 SFr.
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 226.80 SFr.
    226.80 SFr.
    1 * 2,5 L
       226.80 SFr.