Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
n-Eptano
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
n-Eptano
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  high purity solvents
  • Numero CAS:142-82-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009544
  • Molecular Weight:100.20 g/mol
  • IndexMerck:13,04679
  • Punto di ebollizione:98,4 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–90,6 °C
  • Densità:0,6838 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–4 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-563-8
  • UN:1206
  • ADR:3,II
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 51.50
    SFr. 51.50
    1 * 1 L
       SFr. 51.50
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 105.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 330.00
    SFr. 330.00
    1 * 10 L
       SFr. 330.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource