ContactUsLinkComponent
n-Dodecano ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Dodecano ≥99%, GPR RECTAPUR®
  23586.293
 :  
undefined
n-Dodecano ≥99%, GPR RECTAPUR®
  23586.293
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Density (20/4):
    0.749 - 0.752
  • Refractive index (20°C):
    1.420 - 1.422
 :
 :170.34 g/mol
 :216 °C (1013 hPa)
 :–9,6 °C
 :0.7487 g/cm³ (20 °C)
 :74 °C
 :Ambiente
 :203-967-9
 :GHS08
 :112-40-3
 :H₃C(CH₂)₁₀CH₃
 :MFCD00008969