ContactUsLinkComponent
Sodio dodecile solfato (SDS)
  USBIS5010
 :  
undefined
Sodio dodecile solfato (SDS)
  USBIS5010
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
  • Seq:
    3401
 :
 :288.38 g/mol
 :14,08636
 :204…207 °C
 :1,1 g/cm³ (20 °C)
 :>100 °C
 :Ambiente
 :205-788-1
 :1325
 :4.1,II
 :GHS02
 :GHS06
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175