Sodio dodecile solfato (SDS)
Codice catalogo MOLE10325163-1KG
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg
- Seq:4024
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:288.38 g/mol
IndexMerck:14,08636
Punto di fusione:204…207 °C
Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:>100 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,II
:GHS02
:GHS06
Numero CAS:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Numero MDL:MFCD00036175