Sodio dodecile solfato (SDS), Millipore®
Glass bottle for solids, 1 kg
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Sodio dodecile solfato (SDS), Millipore®
Codice catalogo 428015-1
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS: 151-21-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
- Numero CAS:151-21-3
- Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
- Numero MDL:MFCD00036175
- Molecular Weight:288.38 g/mol
- IndexMerck:14,08636
- Punto di fusione:204…207 °C
- Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-788-1
- UN:1325
- ADR:4.1,II
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg