ContactUsLinkComponent
Sodio dodecile solfato (SDS), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio dodecile solfato (SDS), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  2811.1000
 :  Avantor
 :  
undefined
Sodio dodecile solfato (SDS), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  2811.1000
 :  Avantor
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    min. 95 %
 :
 :288.38 g/mol
 :14,08636
 :204…207 °C
 :1,1 g/cm³ (20 °C)
 :>100 °C
 :Ambiente
 :205-788-1
 :1325
 :4.1,II
 :GHS02
 :GHS06
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175