Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicerina ≥99%
Irritante
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Glicerina ≥99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Glicerina ≥99%
3 varianti
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Formula Weight: 92.09 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.260 Refractive Index: 1.4740 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 18° Boiling Point: 182°/20mm Beilstein Reference: 635685 Merck Reference: 14,4484 MDL No.: MFCD00004722
Sinonimi:  1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
  • Numero CAS:56-81-5
  • Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00004722
  • Molecular Weight:92.09 g/mol
  • IndexMerck:14,4484
  • Punto di ebollizione:182 °C (20 mmHg)
  • Punto di fusione:18 °C
  • Densità:1,260
  • Punto di infiammabilità:160 °C (320 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-289-5
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • A16205.AP
  • A16205.0F
  • A16205.0D
  • Environmentally Preferable:
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 57.80 SFr.
    57.80 SFr.
    1 * 500 mL
       57.80 SFr.
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A16205.AP
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • bottiglia in vetro
    2.500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 202.00 SFr.
    202.00 SFr.
    1 * 2.500 mL
       202.00 SFr.
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A16205.0F
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • bottiglia in vetro
    10.000 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 mL
    1 * 10.000 mL - 560.00 SFr.
    560.00 SFr.
    1 * 10.000 mL
       560.00 SFr.
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A16205.0D
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente