Glicerina (sintetico) 99+%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:56-81-5
:
Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Numero MDL:MFCD00004722
:92.09 g/mol
IndexMerck:13,04497
Punto di ebollizione:290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione:18 °C
Densità:1.261 g/cm³
Punto di infiammabilità:160 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-289-5
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear viscous liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together