1,3-Propandiolo
Codice catalogo EHERC16405300
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:0,25 g
- Seq:3029
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:76.1 g/mol
IndexMerck:12,09845
Punto di ebollizione:214 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–32 °C
Densità:1.0597 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:207-997-3
Numero CAS:504-63-2
Formula:HO(CH₂)₃OH
Numero MDL:MFCD00002949