Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo
bottiglia in vetro, 2,5 L
  ROTHP717.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Metanolo
  ROTHP717.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  67-56-1
Metanolo
Metanolo
bottiglia in vetro, 2,5 L
 :  67-56-1
SFr. 51.50
1 * 2,5 L
 :  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  •  :67-56-1
  •  :CH₃OH
  •  :MFCD00004595
  •  :32.04 g/mol
  •  :13,05984
  •  :64,6 °C (1013 hPa)
  •  :–98 °C
  •  :0,7918 g/cm³ (20 °C)
  •  :11 °C (coppa chiusa)
  •  :Ambiente
  •  :200-659-6
  •  :1230
  •  :3,II
  •  :01-2119433307-44
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L