Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo
Infiammabile
Tossico
Salute
   Opzioni sostenibili disponibili
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Metanolo
Nome del fornitore:  Roth Carl
   Opzioni sostenibili disponibili
Marketsource
Certificates
Metanolo
6 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numero CAS:67-56-1
  • Formula:CH₃OH
  • Numero MDL:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • IndexMerck:13,05984
  • Punto di ebollizione:64,6 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–98 °C
  • Densità:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:11 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ROTH8388.1
  • ROTH8388.2
  • ROTH8388.5
  • ROTH8388.6
  • ROTH8388.3
  • ROTH8388.4
  • Environmentally Preferable:
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 23.40
    SFr. 23.40
    1 * 1 L
       SFr. 23.40
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.1
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 47.40
    SFr. 47.40
    1 * 2,5 L
       SFr. 47.40
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.2
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 31.80
    SFr. 31.80
    1 * 2,5 L
       SFr. 31.80
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.5
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
  • 5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 L
    1 * 5 L - SFr. 67.10
    SFr. 67.10
    1 * 5 L
       SFr. 67.10
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.6
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
  • 10 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 107.40
    SFr. 107.40
    1 * 10 L
       SFr. 107.40
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.3
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
  • 25 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 178.80
    SFr. 178.80
    1 * 25 L
       SFr. 178.80
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.4
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Marketsource