Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo
Infiammabile
Tossico
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Metanolo
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Metanolo
6 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numero CAS:67-56-1
  • Formula:CH₃OH
  • Numero MDL:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • IndexMerck:13,05984
  • Punto di ebollizione:64,6 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–98 °C
  • Densità:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:11 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 2,5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 69.00
    SFr. 69.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 69.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 39.50
    SFr. 39.50
    1 * 1 L
       SFr. 39.50
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 37.10
    SFr. 37.10
    1 * 1 L
       SFr. 37.10
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 65.90
    SFr. 65.90
    1 * 2,5 L
       SFr. 65.90
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in plastica
    5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 L
    1 * 5 L - SFr. 122.40
    SFr. 122.40
    1 * 5 L
       SFr. 122.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 274.80
    SFr. 274.80
    1 * 25 L
       SFr. 274.80
    Specifiche:
    Marketsource