Metanolo ≥99.8%
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo 20834.291
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%
Codice catalogo 20834.291
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 67-56-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- Numero CAS:67-56-1
- Formula:CH₃OH
- Numero MDL:MFCD00004595
- Molecular Weight:32.04 g/mol
- IndexMerck:13,05984
- Punto di ebollizione:64,6 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–98 °C
- Densità:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:11 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- REACH:01-2119433307-44
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSDS_IT_CH_VWRC20834 SDS_IT_CH_VWRC20834.pdf sds_VWRC20834
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (GC):Min. 99.8 %
- Acidity:Max. 0.0005 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.0003 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 0.05 %
- Absorbance (220 nm):Max. 0.4
- Absorbance (240 nm):Max. 0.15
- Absorbance (260 nm):Max. 0.02
- Transmittance (220 nm):Min. 45 %
- Transmittance (240 nm):Min. 75 %
- Transmittance (260 nm):Min. 96 %
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Cat. No.:20834.291
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion