ContactUsLinkComponent
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Infiammabile
Tossico
Salute
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
undefined
Infiammabile
Tossico
Salute
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
Specifiche
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 99,8 %
  • Acidity:
    Max. 0,00007 meq/g
  • Alkalinity:
    Max. 0,0001 meq/g
  • Density (20/4):
    0,7900 --> 0,7920
  • Non-volatile residue:
    Max. 5 ppm
  • Water:
    Max. 0,0500 %
  • Transmittance (210 nm):
    Min. 60,0 %
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 80,0 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 90,0 %
  • Transmittance (235 nm):
    Min. 92,0 %
  • Transmittance (240 nm):
    Min. 95,0 %
  • Transmittance (250 nm):
    Min. 98,0 %
  • Transmittance (260 nm):
    Min. 98,0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together