ContactUsLinkComponent
Metanolo ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, per analisi GC purge and trap, J.T.Baker®
Flammable
Toxic
Health
Metanolo ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, per analisi GC purge and trap, J.T.Baker®
Catalog # 9077-02
Supplier:  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  
undefined
Flammable
Toxic
Health
Metanolo ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, per analisi GC purge and trap, J.T.Baker®
Catalog # 9077-02
Supplier:  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.9 %
  • Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water):
    ≥99.9 %
  • Residue after Evaporation:
    ≤1.0 ppm
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.3
  • Titrable Base (µeq/g):
    ≤0.10
  • Water (by KF, coulometric):
    ≤0.08 %
  • Volatile Organic Trace Analysis - Below EPA 8260B CRQL:
    Conforms / Fails
Specification Test Results
About this item
 :
 :32.04 g/mol
Merck Index:13,05984
Boiling Pt:64.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–98 °C
Density:0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:11 °C (closed cup)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
 :Packaged under inert gas.
REACH:01-2119433307-44
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
CAS Number:67-56-1
Formula:CH₃OH
MDL Number:MFCD00004595