Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact burettes, SILBERBRAND
Nome del fornitore:   Brand
Compact burettes, SILBERBRAND
Nome del fornitore:  Brand
Certificates
Compact burettes, SILBERBRAND
Compact burettes, SILBERBRAND
2 varianti
Product Details & Documents
Soda-lime glass AR-GLAS®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Black graduations
  • Discharge tube with outer diameter 8 mm
Error limits according to class B.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Lunghezza
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 25 ml
    0,1 ml
    400 mm
    0,08 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 93.30
    SFr. 93.30
    1 * 2 ST
       SFr. 93.30
  • 50 ml
    0,1 ml
    620 mm
    0,10 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 93.30
    SFr. 93.30
    1 * 2 ST
       SFr. 93.30
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rubinetto, in PTFE con punta in PP staccabile
    Rubinetto, in PTFE con punta in PP staccabile
    BRND11800
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Punta di ricambio per buretta, in PP, con raccordo a vite
    Punta di ricambio per buretta, in PP, con raccordo a vite
    BRND11600
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.00