ContactUsLinkComponent
2-Propanolo, anidro (max. 0,01% H2O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
2-Propanolo, anidro (max. 0,01% H2O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
  20838.294
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
2-Propanolo, anidro (max. 0,01% H2O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
  20838.294
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • Colour value:
    Max. 10 APHA
  • Assay:
    Min. 99.8 %
  • Aldehydes:
    Max. 0.0002 %
  • Formaldehyde:
    Max. 0.0002 %
  • Ketones (as C3H6O):
    Max. 0.0050 %
  • Methanol:
    Max. 0.1 %
  • Residue on evaporation:
    Max. 0.0010 %
  • Water (K.F.):
    Max. 0.0100 %
  • Formaldehyde-sulphuric colouration:
    Max. 60.0 APHA
  • Acidity:
    Max. 0.0020 %
  • Al (Aluminium):
    Max. 0.5 ppm
  • B (Boron):
    Max. 0.02 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 0.1 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.1 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.01 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.01 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.02 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.01 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.1 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.1 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.01 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.01 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.01 ppm
  • Sn (Tin):
    Max. 0.1 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 0.01 ppm
 :
 :60.1 g/mol
 :13,05228
 :82 °C (1013 hPa)
 :–89 °C
 :0.786 g/cm³ (20 °C)
 :12 °C
 :Ambiente
 :200-661-7
 :1219
 :3,II
 :01-2119457558-25
 :GHS02
 :GHS07
 :67-63-0
 :(CH₃)₂CHOH
 :MFCD00011674