ContactUsLinkComponent
Argento nitrato 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
Argento nitrato 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
  85102.290
 :  
undefined
Argento nitrato 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
  85102.290
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :169.87 g/mol
 :-89 °C
 :Ambiente
 :231-853-9
 :1993
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :7761-88-8
 :AgNO₃
 :MFCD00003414