Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Argento nitrato
Argento nitrato 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
Argento nitrato 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
Argento nitrato 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
85102.290
:
VWR Chemicals
:
Argento nitrato 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
85102.290
:
VWR Chemicals
:
Tipo di conf.:
bottiglia in plastica
Conf:
1 L
Seq:
5037
:
:
169.87 g/mol
:
-89 °C
:
Ambiente
:
231-853-9
:
1993
:
3,II
:
GHS02
:
GHS07
:
7761-88-8
:
AgNO₃
:
MFCD00003414