2-Propanolo, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
1.13350.2500
: Merck
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
:
:60.1 g/mol
:13,05228
:82 °C (1013 hPa)
:–89 °C
:0,786 g/cm³ (20 °C)
:12 °C
:Ambiente
:200-661-7
:1219
:3,
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:01-2119457558-25
:GHS02
:GHS07
:67-63-0
:(CH₃)₂CHOH
:MFCD00011674