Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
1-Pentanolo ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Infiammabile
Irritante
1-Pentanolo ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Codice catalogo 20791.292
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Infiammabile
Irritante
1-Pentanolo ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Codice catalogo 20791.292
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 98.5 %
  • Boiling point:
    137 - 139 °C
  • Density (20/4):
    0.813 - 0.817
  • Non-volatile residue:
    Max. 50 ppm
  • Al (Aluminium):
    Max. 0.5 ppm
  • B (Boron):
    Max. 0.02 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 0.1 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.5 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.05 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.02 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.02 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.02 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.1 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.1 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.02 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.02 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.1 ppm
  • Sn (Tin):
    Max. 0.1 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 0.1 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :88.15 g/mol
IndexMerck:13,07195
Punto di ebollizione:137.9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–79 °C
Densità:0.81 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:48 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-752-1
UN:1105
ADR:3,III
 :GHS02
 :GHS07
Numero CAS:71-41-0
Formula:H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Numero MDL:MFCD00002977