1-Octadecanol
Bottiglia di vetro, 250 mg
Codice catalogo EDQMS1350000
Nome del fornitore: EDQM
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- Numero CAS:112-92-5
- Formula:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00002823
- Molecular Weight:270.5 g/mol
- IndexMerck:12,08960
- Punto di ebollizione:336 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:56…57 °C
- Densità:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-017-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mg