1-Butanolo
bottiglia in vetro, 2,5 L
ROTHT178.1
Marketsource
: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
- :71-36-3
- :H₃C(CH₂)₂CH₂OH
- :MFCD00002964
- :74.12 g/mol
- :13,01539
- :117,6 °C (1013 hPa)
- :–89 °C
- :0,812 g/cm³ (20 °C)
- :30 °C
- :Ambiente
- :200-751-6
- :1120
- :3,III
- :01-2119484630-38
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.