ContactUsLinkComponent
Etere etilico ≥99.5% stabilizzato, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Etere etilico ≥99.5% stabilizzato, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
  83659.320
 :  
undefined
Etere etilico ≥99.5% stabilizzato, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
  83659.320
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.50 %
  • Evaporation residue:
    Max. 5 ppm
  • Water:
    Max. 0.0200 %
  • Pesticide analysis (Lindane/ECD):
    Max. 5 ng/l
 :
 :74.12 g/mol
 :12,03852
 :35 °C (1013 hPa)
 :–123 °C
 :0.7135 g/cm³ (20 °C)
 :–40 °C
 :Ambiente
 :3,I
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :Stabilised with ethanol < 1%
 :200-467-2
 :1155
 :01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
 :60-29-7
 :(CH₃CH₂)₂O
 :MFCD00011646